5.05989
Vigabatrin
Synonyme(s) :
Vigabatrin, 4-Amino-5-hexenoic acid, GABA Transaminase Inhibitor, Vigabatrin, γ-Vinyl-GABA, Sabril
Produits recommandés
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
H2O: 100 mM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+H3]C(CCC(=O)[O-])C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
Clé InChI
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
GABA Transaminase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Schmid, L., et al. 1996. J. Pharmacol. Exp. Therap.276, 977.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable