5.05873
(R)-Baclofen
Synonyme(s) :
(R)-Baclofen, STX 209, GABA B Agonist, Baclofen, Arbaclofen, STX 209, GABAB Agonist, Baclofen, Arbaclofen
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
GABAB
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ahuja, S. et al., 1985. Analytical Profile of Drug Substances14, 527.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable