5.05763
ProRS Inhibitor, Halofuginone
Synonyme(s) :
ProRS Inhibitor, Halofuginone, STENOROL, HF, Hydrobromide, prolyl-tRNA synthetase Inhibitor, trans-(±)-7-Bromo-6-chloro-3-[3-(3-hydroxy-2-piperidinyl)-2-oxopropyl]-4(3H)-quinazolinone hydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
18 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H17BrClN3O3.BrH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14?,15-;/m1./s1
Clé InChI
SJUWEPZBTXEUMU-NUNOUFIPSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
prolyl-tRNA synthetase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Keller, T.L., et al. 2012, Nat. Chem. Biol.12, 311.
Sundrud, M.S., et al. 2009, Science324, 1334.
Elkin, M., et al. 2000, FASEB J.14, 2477.
Elkin, M., et al. 1999, Clin. Cancer Res.5, 1982.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable