5.05313
Hexamethonium Bromide
Synonyme(s) :
Hexamethonium Bromide, Hexane-1,6-bis(trimethylammonium bromide), Nicotinic Acetylcholine Receptors (nAChRs) Antagonist, Hexamethonium Bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C12H30N2.2BrH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
FAPSXSAPXXJTOU-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
nAChR
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Karavaev, N., et al., 2008. Neurosci. Behav. Physiol.38, 297.
Nelson, E., 1999. J. Physiol.516, 657.
Christ, D. 1980. Br. J. Pharmacol.69, 249.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable