407601
Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4 Inhibitor
The Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4 Inhibitor controls the activity of Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4. Primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation apps.
Synonyme(s) :
Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4 Inhibitor, IRAK-1/4 Inhibitor, N-(2-Morpholinylethyl)-2-(3-nitrobenzoylamido)-benzimidazole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C20H21N5O4/c26-19(15-4-3-5-16(14-15)25(27)28)22-20-21-17-6-1-2-7-18(17)24(20)9-8-23-10-12-29-13-11-23/h1-7,14H,8-13H2,(H,21,22,26)
Clé InChI
QTCFYQHZJIIHBS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Interleukin-1 receptor-associated kinases
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Powers, J.P., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 2842.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3