5.04815
Salmeterol Xinafoate
Synonyme(s) :
Salmeterol Xinafoate, (±) 4-Hydroxy-a1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]m-ethyl]-1,3-benzenedimethanol xinafoate, GR 33343X xinafoate, β₂-Adrenoceptor Agonist, Salmeterol Xinafoate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14)
Clé InChI
XTZNCVSCVHTPAI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
→₂-adrenoceptor
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Rennard, S., et al. 2001. Am. J. Respir. Crit. Care Med.163, 1087.
Akabane, H., et al. 2006. Allergol. Int.55, 387.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable