5.04379
HIF Inhibitor VII
Synonyme(s) :
HIF Inhibitor VII, 0X3, Hypoxia-Inducible Factor Inhibitor VI, N-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-4-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-amine, 0X3, N-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-4-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-amine, Hypoxia-Inducible Factor Inhibitor VI, 504379
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C12H6ClFN4O3/c13-6-3-7(14)5-8(4-6)15-10-2-1-9-11(17-21-16-9)12(10)18(19)20/h1-5,15H
Clé InChI
CDQUJZKBRAFWNG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
HIF-2α
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Scheuermann, T.H., et al. 2013. Nat. Chem. Biol.9, 271.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3