5.04345
BX471
Synonyme(s) :
BX471, N-[5-chloro-2-[2-[(2R)-4-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-methyl-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]phenyl]-urea, ZK-811752
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
1-5 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: ≥25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H24ClFN4O3/c1-14-11-26(12-15-2-5-17(23)6-3-15)8-9-27(14)20(28)13-30-19-7-4-16(22)10-18(19)25-21(24)29/h2-7,10,14H,8-9,11-13H2,1H3,(H3,24,25,29)/t14-/m1/s1
Clé InChI
XQYASZNUFDVMFH-CQSZACIVSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CCR1
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Reuss, R., et al. 2010. Mult Scler.16, 366.
Gladue, R., et al. 2010. Curr Top Med Chem10, 1268.
Vandemeulebroecke; M., et al. 2009. British J. of Clinical Pharmacol.68, 435.
Richard Horuk, R. 2005. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry.5, 791.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable