500586
JQ1 Enantiomers Set
Synonyme(s) :
JQ1 Enantiomers Set, (S)-tert-butyl 2-(4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)acetate, SGCBD01, BRD2 Inhibitor III, BRD3 Inhibitor II, BRD4 Inhibitor III, BRD6 Inhibitor I, BRDT Inhibitor I, BRD2 Inhibitor III, BRD3 Inhibitor II, BRD4 Inhibitor III, BRD6 Inhibitor I, BRDT Inhibitor I, (S)-tert-butyl 2-(4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)acetate, SGCBD01
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96% (for both enantiomers, HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
50 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL (Each compound is soluble)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
BRD4
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Delmore, J. E., et al. 2011 Cell.146, 904.
Filippakopoulos, P., et al. 2010. Nature.468, 1067.