420127
Jasplakinolide
from Jaspis johnstoni, ≥90% (HPLC), liquid, Actin polymerization promotor, Calbiochem
Synonyme(s) :
InSolution Jasplakinolide, Jaspis johnstoni
About This Item
Produits recommandés
product name
Jasplakinolide, Jaspis johnstoni, InSolution, ≥90%, 1 mM in DMSO, mammablian cell mitosis inhibitor, potent inducer of actin polymerization and stabilization
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
F-actin
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Posey, S.C., and Bierer, B.E. 1999. J. Biol. Chem.274, 4259.
Senderowicz, A.M., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst.87, 46.
Bubb, M.R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 14869.
Scott, V.R., et al. 1988. Antimicrob. Agents Chemother.32, 1154.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)