5.00583
(+)-Brefeldin A, Eupenicillium brefeldianum
InSolution, ≥95%, 25 mM in DMSO
Synonyme(s) :
InSolution (+)-Brefeldin A, Eupenicillium brefeldianum, 1,6,7,8,9,11a,12,13,14,14a-Decahydro-1,13-dihydroxy-6-methyl-4H-cyclopent[f]oxacyclotridecin-4-one, (1 S,2 E,7 S,10 E,12 R,13 R,15 S)-12,15-dihydroxy-7-methyl-8-oxabicyclo[11.3.0]hexadeca-2,10-dien-9-one,
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
O1[C@H](CCC\C=C\[C@H]2[C@H]([C@H](\C=C\C1=O)O)C[C@H](C2)O)C
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15-/m0/s1
Clé InChI
KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
ADP-ribosylation factor (ARF)
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Moriango, N., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 12856.
Mendez, A.J. 1995. J. Biol. Chem.270, 5891.
Ridgway, N.D., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 8023.
Tsai, S.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 3063.
Ktistakis, N.Y., et al. 1992. Nature356, 344.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)