Principaux documents
4.90289
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium dimethylphosphate
for synthesis
Synonyme(s) :
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium dimethylphosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H20NO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.21
Code UNSPSC :
12352107
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
40-41 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Identity (NMR): passes test
Assay (cations): ≥ 98.0 %
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable