Principaux documents
48-681MAG
Millipore
Kit MILLIPLEX® à billes magnétiques multi-voies totales pour l′analyse de 9 voies – Dosage des voies de signalisation en multiplex
Synonyme(s) :
Luminex® Cell Signaling Assay, Millipore Cell Signaling Assay, Signal Transduction Panel
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Espèces réactives
human, mouse, rat
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Méthode de détection
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le kit MILLIPLEX® ColA MAP à billes magnétiques multi-voies totales pour l′analyse de 9 voies en multiplex est utilisé pour détecter les niveaux de protéines totales de ERK/MAP kinase 1/2, Akt, STAT3, JNK, p70 S6 kinase, NFκB, STAT5A/B, CREB et p38 dans les lysats cellulaires à l'aide de la technologie Luminex® xMAP. Le test de détection est une alternative rapide et pratique aux procédures de western blot et d'immunoprécipitation. Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour un (1) dosage sur plaque 96 puits.
Spécificité
La réactivité croisée entre les anticorps et l'un des autres analytes de ce panel quel qu'il soit, est non détectable ou négligeable.
Application
Les dosages intracellulaires multiplex à base de billes utilisant la technologie Luminex permettent la quantification relative simultanée de plusieurs protéines de voies de phosphorylation et de voies complètes dans des échantillons de lysat tissulaire et cellulaire. Comparez les résultats du multiplexage à ceux du western blot.Analytes disponibles :Erk/MAPK 1/2 (Total) ; Akt (Total) ; STAT3 (Total) ; JNK (Total) ; p70 S6 kinase (Total) ; NFκB (Total) ; STAT5A/B (Total) ; CREB (Total) ; p38 (Total)
Stockage et stabilité
Il est recommandé de stocker les composants du kit entre 2 et 8 °C.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Poonam Naik et al.
Translational vision science & technology, 10(9), 26-26 (2021-08-24)
Infections with multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa (MDR-PA) lead to poor clinical outcomes in endophthalmitis patients, and its interactions with the host immune system remain largely unknown. The current study aimed to determine the association of MDR-PA infection with the cytokine expression
Alyson L Essex et al.
Biology of sex differences, 13(1), 56-56 (2022-10-02)
Osteocytic microRNA21 (miR21) removal alters cytokine production and bone mass by modulating osteoclast and osteoblast differentiation and activity. Removing osteocytic miR21 increases osteoclast/osteoblast numbers and bone mass in male mice, whereas it decreases osteoclasts/osteoblasts without affecting bone mass in female
James P McNamee et al.
International journal of radiation biology, 97(9), 1316-1323 (2021-05-29)
To assess the effects of 1800 MHz radiofrequency electromagnetic field (RF-EMF) exposure on the expression of signal transduction and antioxidant proteins in a human-derived A172 glioblastoma cell line. Adherent human-derived A172 glioblastoma cells (1.0 × 105 cells per 35 mm culture dish, containing 2 mL
Fabrízio Dos Santos Cardoso et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 683127-683127 (2021-09-21)
Aging is often accompanied by exacerbated activation of cell death-related signaling pathways and decreased energy metabolism. We hypothesized that transcranial near-infrared laser may increase intracellular signaling pathways beneficial to aging brains, such as those that regulate brain cell proliferation, apoptosis
Tania Quesada-López et al.
Nature communications, 7, 13479-13479 (2016-11-18)
The thermogenic activity of brown adipose tissue (BAT) and browning of white adipose tissue are important components of energy expenditure. Here we show that GPR120, a receptor for polyunsaturated fatty acids, promotes brown fat activation. Using RNA-seq to analyse mouse
Contenu apparenté
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.