475989
MTT
Membrane-permeable yellow dye that is reduced by mitochondrial reductases in living cells to form the dark blue product, MTT-formazan.
Synonyme(s) :
MTT, 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide, Thiazole Blue
104.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
About This Item
104.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
RTECS - XF8060000
Essai
≥98% (silver nitrate titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤0.5% Sulfated ash
Couleur
yellow
Solubilité
PBS: 2 mg/mL
Traces de cations
heavy metals: ≤0.001%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[s]1c(nc(c1C)C)[n]2[n+](nc(n2)c4ccccc4)c3ccccc3.[Br-]
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Used as a direct indicator of cytotoxicity and apoptosis.
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Abdallah, M.A. 1980. Eur. J. Biochem. 112, 331.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable