475916
MOPS/EDTA Buffer, 10X Liquid Concentrate, Molecular Biology Grade - Calbiochem
Prepared with DEPC for RNA applications. 10X concentrate contains 200 mM MOPS, 50 mM sodium acetate, 10 mM EDTA, pH 7.0 at 25°C.
Synonyme(s) :
MOPS/EDTA Buffer, 10X Liquid Concentrate, Molecular Biology Grade - Calbiochem
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
clear colorless
Solubilité
water: soluble
Activité étrangère
DNases, RNases, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Description générale
Avertissement
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable