475877
Mitochondrial Citrate Transport Protein (CTP) Inhibitor
The Mitochondrial Citrate Transport Protein (CTP) Inhibitor, also referenced under CAS 412940-35-3, controls the biological activity of Mitochondrial Citrate Transport Protein (CTP).
Synonyme(s) :
Mitochondrial Citrate Transport Protein (CTP) Inhibitor, 4-chloro-3-{[(3-nitrophenyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C13H9ClN2O6S/c14-11-5-4-8(13(17)18)6-12(11)23(21,22)15-9-2-1-3-10(7-9)16(19)20/h1-7,15H,(H,17,18)
Clé InChI
IIJQJWNGBILZCU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3