448104
c-Met/RON Dual Kinase Inhibitor
The c-Met/RON Dual Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 913376-84-8, controls the biological activity of c-Met/RON.
Synonyme(s) :
c-Met/RON Dual Kinase Inhibitor, Met Kinase Inhbitor IV, Ron Inhibitor I, N-(3-Fluoro-4-(7-methoxy-4-quinolinyl)phenyl)-1-(2-hydroxy-2-methylpropyl)-5-methyl-3-oxo-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazole carboxamide, Compound I
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light tan
Solubilité
DMSO: 40 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable