Principaux documents
445888
Sigma-Aldrich
Metastin (45-54)
A decapeptide with C-terminally amidated LRF-motif that acts as a potent and selective agonist of AXOR12 and hOT7T175 (a novel human G-protein-coupled receptors).
Synonyme(s) :
Metastin (45-54), KiSS-1 (112-121), Kisspeptin-10, H-YNWNSFGLRF-NH₂
1 MG
134.00 CHF
134.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
134.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C63H83N17O14
Poids moléculaire :
1302.44
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
134.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
A decapeptide with C-terminally amidated LRF-motif that acts as a potent and selective agonist of AXOR12 and hOT7T175 (a novel human G-protein-coupled receptors). Induces an increase in intracellular Ca2+ levels in CHO/h175 and CHO/AXOR12:Gqi5 cells and exhibits about 8-fold higher receptor binding affinity (Ki = 42 pM) compared to Metastin (Cat. No. 445885).
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
AXOR12 and hOT7T175
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target Ki: 42 pM for AXOR12 and hOT7T175
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
H-Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH₂
Autres remarques
Kotani, M., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 34631.
Ohtaki, T., et al. 2001. Nature411, 613.
Muir, A.I., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 28969.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable