4403-M
Lysozyme, Chicken Egg White
Native, chicken egg white lysozyme. Inhibits the biological activity of lipopolysaccharides from periodontopathic bacteria.
Synonyme(s) :
Lysozyme, Chicken Egg White, Muramidase, N-Acetylmuramyl Hydrolase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
chicken egg white
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
≥20,000 Shugar units/mg dry wt
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Technique(s)
cell based assay: suitable
Couleur
off-white
Solubilité
cold water: 5 mg/mL
aqueous buffer: soluble
Adéquation
suitable for cell lysis
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable