Principaux documents
407719
Sigma-Aldrich
Iodoacetic Acid, Sodium Salt
Inhibits cysteine proteases.
Synonyme(s) :
Iodoacetic Acid, Sodium Salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H2IO2 · Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white to pale yellow
Solubilité
water: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Inhibits cysteine proteases.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Toxic (F)
Reconstitution
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Autres remarques
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
406.4 °F
Point d'éclair (°C)
208 °C