405268
Indomethacin
≥98% (HPLC), powder, COX inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
Indomethacin, 1-( p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid
152.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
152.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Nom du produit
Indomethacin, A non-steroidal anti-inflammatory, cell permeable, antipyretic agent.
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 4968
Essai
≥98% (by assay)
Forme
powder
Puissance
740 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to off-white
Solubilité
ethanol: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)[n]2c3c(c(c2C)CC(=O)O)cc(cc3)OC
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
Clé InChI
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Autres remarques
Weggen, S., et al. 2001. Nature414, 212.
Kalgutkar, A.S., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 925.
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Futaki, N., et al. 1994. Prostaglandins47, 55.
Futaki, N., et al. 1994. Prostaglandins47, 55.
Stevenson, K.M., and Lumbers, E.R. 1992. J. Dev. Physiol. 17, 257.
Oliw, E. 1980. Prostaglandins19, 271.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable