382191-M
HMTase Inhibitor II, Chaetocin
Synonyme(s) :
HMTase Inhibitor II, Chaetocin, EHMT2/G9a Inhibitor II, HMT Inhibitor II, Histone Lysine Methyltransferase Inhibitor II, HMT Inhibitor II, Histone Lysine Methyltransferase Inhibitor II, EHMT2/G9a Inhibitor II
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C30H28N6O6S4/c1-33-21(39)27-11-25(15-7-3-5-9-17(15)31-19(25)35(27)23(41)29(33,13-37)45-43-27)26-12-28-22(40)34(2)30(14-38,46-44-28)24(42)36(28)20(26)32-18-10-6-4-8-16(18)26/h3-10,19-20,31-32,37-38H,11-14H2,1-2H3
Clé InChI
PZPPOCZWRGNKIR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Greiner, D., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 143.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable