382149
Histone Deacetylase Inhibitor III
The Histone Deacetylase Inhibitor III, also referenced under CAS 251456-60-7, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
Histone Deacetylase Inhibitor III, M344, 4-Dimethylamino- N-(6-hydroxycarbamoylhexyl)benzamide, N-Hydroxy-7-(4-dimethylaminobenzoyl)aminoheptanamide, M344, 4-Dimethylamino-N-(6-hydroxycarbamoylhexyl)benzamide, N-Hydroxy-7-(4-dimethylaminobenzoyl)aminoheptanamide
196.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
About This Item
196.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N(O)C(=O)CCCCCCNC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C16H25N3O3/c1-19(2)14-10-8-13(9-11-14)16(21)17-12-6-4-3-5-7-15(20)18-22/h8-11,22H,3-7,12H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20)
Clé InChI
MXWDSZWTBOCWBK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Rat liver HDAC
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Jung, M., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 4669.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable