Principaux documents
3810-OP
Millipore
DTE
OmniPur® Grade, >= 99.0%
Synonyme(s) :
OmniPur® DTE, Dithioerythitol
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
Activité étrangère
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Conditions d'expédition
ambient
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Clé InChI
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Description générale
Molecular biology grade.
Specifications:
A (285 nm, 0.02 M, water): ≤0.15AU
DNase: None detected
Melting point: 82-85°C
Protease: None detected
Purity: ≥99.0%
RNase: None detected
Solubility (5%, water): To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3