Principaux documents
361552
Sigma-Aldrich
GSK-3 Inhibitor IX
InSolution, ≥97%
Synonyme(s) :
InSolution GSK-3 Inhibitor IX
500 μG
130.00 CHF
130.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Changer de vue
500 μG
130.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H10BrN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
130.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1cc2c(cc1)\C(=C3\Nc4c(cccc4)C\3N=O)\C(=O)N2
InChI
1S/C16H10BrN3O2/c17-8-5-6-9-12(7-8)19-16(21)13(9)15-14(20-22)10-3-1-2-4-11(10)18-15/h1-7,14,18H,(H,19,21)/b15-13-
Clé InChI
WFRDXNRAUPBBTO-SQFISAMPSA-N
Description générale
A cell-permeable, highly potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of GSK-3α/β (IC50 = 5 nM). Specificity was confirmed using various Cdk′s (IC50 = 83 nM for Cdk5/p25, 300 nM for Cdk2/cyclin A, 320 nM for Cdk1/cyclin B, and 10 µM for Cdk4/cyclin D1), MAP kinases, PKA, PKC isoforms, PKG, CK, and IRTK (IC50 ≥ 10 µM). Inhibition of GSK by BIO has been shown to result in the activation of the Wnt signaling pathway and sustained pluripotency of human and murine embryonic stem cells (ESCs).
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Product competes with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 5 nM against GSK-3α/β
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Forme physique
A 10 mM (500 µg/140 µl) solution of GSK-3 Inhibitor IX (Cat. No. 361550) in DMSO.
Autres remarques
Polychronopoulos, P., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 935.
Sato, N., et al. 2004. Nat. Med.10, 55.
Meijer, L., et al. 2003. Chem. Biol.10, 1255.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C