345814-M
Gentamycin Sulfate
≥590 μg/mg, powder, NMD inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Gentamycin Sulfate, NMD Inhibitor II
103.00 CHF
About This Item
103.00 CHF
Produits recommandés
Nom du produit
Gentamycin Sulfate, Broad-spectrum cell culture antibiotic that is nontoxic to viruses and mammalian cells at antibacterial and antimycoplasmal concentrations.
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Concentration
≥590 μg/mg (anhydrous)
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N([C@@H]7[C@H]([C@H](OC[C@@]7(O)C)O[C@@H]8[C@H]([C@@H]([C@H](C[C@H]8N)N)O[C@H]9O[C@@H](CC[C@H]9N)[C@H](NC)C)O)O)C.N([C@@H]4[C@H]([C@H](OC[C@@]4(O)C)O[C@@H]5[C@H]([C@@H]([C@H](C[C@H]5N)N)O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@H](N)C)O)O)C.N([C@@H]1[C@
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
Clé InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable