344300
sFRP-1 Inhibitor
The sFRP-1 Inhibitor, also referenced under CAS 915754-88-0, controls the biological activity of sFRP-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonyme(s) :
sFRP-1 Inhibitor, Wnt Pathway Activator IV, N-(3-(Dimethylamino)propyl)-2-ethyl-5-(phenylsulfonyl)benzenesulfonamide, Secreted Frizzled Related Protein-1 Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
oil
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
clear
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H26N2O4S2/c1-4-16-11-12-18(26(22,23)17-9-6-5-7-10-17)15-19(16)27(24,25)20-13-8-14-21(2)3/h5-7,9-12,15,20H,4,8,13-14H2,1-3H3
Clé InChI
BHFFSIFXFHJJNJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable