344050
Anti-Fodrin Mouse mAb (Fod009)
liquid, clone Fod009, Calbiochem®
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Fod009, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
rat, human, bovine, canine, porcine, rabbit, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPTAN1(6709)
Description générale
Immunogène
Application
Flow cytometry (1:500)
Immunoblotting (1:200)
Immunohistochemistry (1:100)
Immunoprecipitation (1:100)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Bourguignon, L.Y., and Bourguignon, G.J. 1984. Int. Rev. Cytol.87, 195.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable