Principaux documents
322123
Sigma-Aldrich
5,5′-Dithio-bis-(2-nitrobenzoic Acid)
Sulfhydryl reagent used to characterize reactive SH groups.
Synonyme(s) :
5,5′-Dithio-bis-(2-nitrobenzoic Acid), DTNB, Ellman’s Reagent
5 G
136.00 CHF
136.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Changer de vue
5 G
136.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H8N2O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
136.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Description
RTECS - DG9650000
Niveau de qualité
Essai
≥98% (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
ethanol: 8 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S(Sc2cc(c(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)c1cc(c(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
Clé InChI
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Sulfhydryl reagent used to characterize reacting SH groups. Useful in photometric determination of thiols.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
Useful in photometric determination of thiols
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Notes préparatoires
May require gentle heating for complete solubilization.
Autres remarques
Ellman, G.L., et al. 1961. Biochem. Pharmacol.7, 88.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Protocoles
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.