281751
DAB, Tetrahydrochloride, 50X Concentrate
This DAB, Tetrahydrochloride, 50X Concentrate is validated for use in Immunoblotting, Immunohistochemistry.
Synonyme(s) :
DAB, Tetrahydrochloride, 50X Concentrate, 3,3ʹ-Diaminobenzidine
Forme
solution
Ne contient pas
preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
brown to dark brown
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
Clé InChI
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Avertissement
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3