Principaux documents
251406
Sigma-Aldrich
D-Amino Acid Oxidase Inhibitor III
AS057278
Synonyme(s) :
3-Methylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-Methylpyrazole-3-carboxylic acid, AS057278, MPC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.28
Niveau de qualité
Pf
236-240 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(5(8)9)7-6-3/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable