T9410
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, 11.4-13.9% total nitrogen, suitable for biotechnology and microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from casein, Peptone from casein, casein tryptic digested, Tryptone
About This Item
Produits recommandés
product name
Tryptone, Pancreatic digest of casein, Suitable for microbiology
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
poly bottle of 1 kg
poly bottle of 250 g
Dosage de l'azote
11.4-13.9% total
Perte
≤11% loss on drying
pH
6.6-7.4
Application(s)
microbiology
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable