238590
Cucurbitacin I, Cucumis sativus L.
A cell-permeable and irreversible bitter triterpenoid compound (NCI identifier: NSC 521777) that displays anti-proliferative and antitumor properties both in vitro and in vivo.
Synonyme(s) :
Cucurbitacin I, Cucumis sativus L., JSI-124, STAT3 Inhibitor XIV
222.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
222.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
RTECS - RC6200000
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C30H42O7/c1-25(2,36)12-11-21(33)30(8,37)23-19(32)14-27(5)20-10-9-16-17(13-18(31)24(35)26(16,3)4)29(20,7)22(34)15-28(23,27)6/h9,11-13,17,19-20,23,31-32,36-37H,10,14-15H2,1-8H3/b12-11+/t17-,19-,20+,23+,27+,28-,29+,30+/m1/s1
Clé InChI
NISPVUDLMHQFRQ-MKIKIEMVSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
JAK/STAT3
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable