233624
Cryptocrome Activator, KL001
The Cryptocrome Activator, KL001 modulates the biological activity of Cryptocrome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonyme(s) :
Cryptocrome Activator, KL001, N-(3-(9H-Carbazol-9-yl)-2-hydroxypropyl)-N-(furan-2-ylmethyl)methanesulfonamide, CRY Activator, KL001
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(CN(CC1=CC=CO1)S(=O)(C)=O)CN2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=CC=C4
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Cryptocrome protein
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable