228250
Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp.
Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp. CAS 9028-76-6, is a native cholesterol oxidase that catalyzes the oxidation of cholesterol to cholesterone and hydrogen peroxide.
Synonyme(s) :
Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp., Cholesterol:oxygen oxidoreductase
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
≥3 units/mg solid
≥40 U/mg
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
water: 20 mg/mL
Activité étrangère
Catalase ≤1%
glucose oxidase and uricase ≤0.01%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable