219674
CFTR Inhibitor-172
InSolution, ≥95%
Synonyme(s) :
InSolution CFTR Inhibitor-172, (Z)-4-((4-Oxo-2-thioxo-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)thiazolidin-5-ylidene)methyl)benzoic acid, CFTRinh-172 in DMSO, 3-((3-Trifluoromethyl)phenyl)-5-((4-carboxyphenyl)methylene)-2-thioxo-4-thiazolidinone, 3-((3-Trifluoromethyl)phenyl)-5-((4-carboxyphenyl)methylene)-2-thioxo-4-thiazolidinone, (Z)-4-((4-Oxo-2-thioxo-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)thiazolidin-5-ylidene)methyl)benzoic acid, CFTRinh-172 in DMSO
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C18H10F3NO3S2/c19-18(20,21)12-2-1-3-13(9-12)22-15(23)14(27-17(22)26)8-10-4-6-11(7-5-10)16(24)25/h1-9H,(H,24,25)/b14-8-
Clé InChI
JIMHYXZZCWVCMI-ZSOIEALJSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CFTR ion-channel
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Al-Awqati, Q., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1599.
Ma, T., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1651.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)