218753
Caspase-5 Inhibitor I
Single spot by TLC, solid, Caspase-5 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Caspase-5 Inhibitor I, Z-WE(OMe)HD(OMe)-FMK
543.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
About This Item
543.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Produits recommandés
Nom du produit
Caspase-5 Inhibitor I, Z-WEHD-FMK is a cell-permeable, potent, irreversible caspase-5 inhibitor, that also inhibits the activity of Caspase 1, 4, and 8.
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
caspase-1, caspase-4, caspase-5, caspase-8
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Rano, T., et al. 1997. Chem. Biol. 4, 149.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable