Principaux documents
218745
Sigma-Aldrich
Caspase Inhibitor III
The Caspase Inhibitor III, also referenced under CAS 634911-80-1, controls the biological activity of Caspase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
Caspase Inhibitor III, Boc-D-FMK
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H18FNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
semisolid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FCC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC
InChI
1S/C11H18FNO5/c1-11(2,3)18-10(16)13-7(8(14)6-12)5-9(15)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,16)
Clé InChI
MXOOUCRHWJYCAL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A broad-spectrum cell-permeable and irreversible caspase inhibitor.
A cell-permeable, irreversible, broad-spectrum caspase inhibitor.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
broad spectrum caspase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
Boc-Asp(OMe)-CH₂F*
Reconstitution
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 4 months at 4°C or for up to 1 year at -20°C.
Remarque sur l'analyse
single spot by TLC
Autres remarques
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
D’Mello, S.R., et al. 1998. J. Neurochem. 70, 1809.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable