Documents
217538
Millipore
β-Carotene
Vitamin A precursor.
Synonyme(s) :
β-Carotene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H56
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
dark red
Solubilité
DMSO: soluble
cyclohexane: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
Clé InChI
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Description générale
Vitamin A precursor.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Environmental Hazard (N)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
217.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103.3 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2