208920
Calmodulin Kinase IINtide
A potent and specific inhibitor of CaMK II (IC₅₀ = 50 nM for both the total and Ca2+-independent CaMK II activity).
Synonyme(s) :
Calmodulin Kinase IINtide, KRPPKLGQIGRAKRVVIEDDRIDDVLK-OH
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Cam Kinase-2
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Chang, B.H., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 10890.
Pereda, A.E., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13272.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable