207008
Calcineurin Substrate
An excellent peptide substrate for calcineurin.
Synonyme(s) :
Calcineurin Substrate, PP2B Substrate, RII Phosphopeptide, DLDVPIPGRFDRRVpSVAAE
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilité
water: 2 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Calcineurin (Protein Phosphatase 2B, PP2B)
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Enz, A., et al. 1994. Anal. Biochem. 216, 147.
Harder, K.W., et al. 1994. Biochem. J. 298, 395.
Fruman, D.A., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89, 3686.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable