Principaux documents
203788
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolylphosphate, Disodium Salt
Synonyme(s) :
5-Bromo-4-chloro-3-indolylphosphate, Disodium Salt, X-Phos, 2Na, BCIP, 2Na
1 G
449.00 CHF
449.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
449.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116133
Nomenclature NACRES :
NA.47
449.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)([O-])([O-])Oc1c2c(ccc(c2Cl)Br)Nc1
InChI
1S/C8H6BrClNO4P/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14/h1-3,11H,(H2,12,13,14)/p-2
Clé InChI
QRXMUCSWCMTJGU-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Substrate for visualizing alkaline phosphatase, including histochemical applications. When used together with nitroblue tetrazolium (NBT; Cat. No. 484235), produces purple insoluble end product that is read visually.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Horwitz, J.P., et al. 1966. J. Med. Chem.9, 447.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable