197227
BCRP Inhibitor III, YHO-13177
The BCRP Inhibitor III, YHO-13177 controls the biological activity of BCRP.
Synonyme(s) :
BCRP Inhibitor III, YHO-13177, ( Z)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(5-(4-hydroxypiperidin-1-yl)thiophen-2-yl)acrylonitrile, (Z)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(5-(4-hydroxypiperidin-1-yl)thiophen-2-yl)acrylonitrile
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(CC1)CCN1C(S2)=CC=C2/C=C(C#N)/C3=CC(OC)=C(OC)C=C3
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable