Principaux documents
1.94515
Supelco
Acétylacétone
EMPLURA®
Synonyme(s) :
2,4-pentanedione
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Beilstein:
741937
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
6 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Température d'inflammation spontanée
662 °F
Limite d'explosivité
11.4 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
140.4 °C (lit.)
Pf
−23 °C (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
Clé InChI
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup