Principaux documents
1.94501
Supelco
Glycérol
anhydrous, for analysis EMPLURA®
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09
Beilstein:
635685
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Qualité:
anhydrous
pb:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pression de vapeur:
<1 mmHg ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
anhydrous
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pb
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.94501.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup