Principaux documents
1.93601
Supelco
Iodure de potassium
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potassium iodide
About This Item
Formule linéaire :
KI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité:
laboratory grade
Forme:
solid
Solubilité:
water: soluble ca.1,430 g/L at at 25 °C
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
laboratory grade
Pression de vapeur
1 mmHg ( 745 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
solid
pH
ca.6.9 (at 20 °C, at 50 g/L)
Pf
681 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble ca.1,430 g/L at at 25 °C
Densité
3.13 g/cm3 at at 20 °C (68 °F)
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93601.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93601.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93601.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93601.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable