Principaux documents
1.93600
Supelco
Nitrate d′argent
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Acide nitrique, sel d’argent(I)
About This Item
Formule linéaire :
AgNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité:
laboratory grade
Forme:
solid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
laboratory grade
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
solid
Pf
212 °C (dec.) (lit.)
Densité
4.350 g/cm3
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93600.0027: 25 g, Minimum order quantity: 20
1.93600.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93600.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable