Principaux documents
1.93410
Supelco
Ascorbic acid
EMPLURA®
About This Item
Code UNSPSC :
12352205
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Conditionnement
1.93410.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93410.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93410.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable