Documents
1.93003
Supelco
Acide phosphorique
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Acide orthophosphorique
About This Item
Formule linéaire :
H3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.00
Numéro Beilstein :
1921286
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
EMPARTA®
Point d'ébullition
158 °C (lit.)
Pf
~40 °C (lit.)
Densité
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93003.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.93003.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93003.5021: 5 L, Minimum order quantity: 4
1.93003.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
Autres remarques
L′acide phosphorique concentré est composé de H3PO4 à environ 85 % (aqueux).
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash