189497
Autophagy Inducer, STF-62247
A cell-permeable autophagy inducer that selectively induces non-apoptotic cell death in VHL-deficient, but not VHL-expressing, renal carcinoma cells both in vitro and in mice in vivo.
Synonyme(s) :
Autophagy Inducer, STF-62247, N-(3-Methylphenyl)-4-(4-pyridinyl)-2-thiazolamine
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
beige
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c(nc(c1)c3ccncc3)Nc2cc(ccc2)C
InChI
1S/C15H13N3S/c1-11-3-2-4-13(9-11)17-15-18-14(10-19-15)12-5-7-16-8-6-12/h2-10H,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
KATNUHQNJGNLPW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2